Learn More
3-Pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-pentanone est principalement utilisée comme solvant dans la peinture et comme précurseur de la vitamine E. Elle est utilisée comme réactif pour synthétiser le 2-cyano-3,3-diéthylacrylate d’éthyle par condensation de Knoevenagel. Elle montre également l’effet anticonvulsant dans plusieurs types de modèles de convulsion chez la souris. Il sert d’intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther et le tétrachlorure de carbone. Légèrement miscible à l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les bases fortes.
La 3-pentanone est principalement utilisée comme solvant dans la peinture et comme précurseur de la vitamine E. Elle est utilisée comme réactif pour synthétiser le 2-cyano-3,3-diéthylacrylate d’éthyle par condensation de Knoevenagel. Elle montre également l’effet anticonvulsant dans plusieurs types de modèles de convulsion chez la souris. Il sert d’intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther et le tétrachlorure de carbone. Légèrement miscible à l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Pentanone |
Point de fusion | -39°C |
Densité | 0.812 |
Point d’ébullition | 102°C to 103°C |
Point d’éclair | 7°C (45°F) |
Odeur | Acetone-like |
Indice de réfraction | 1.392 |
Quantité | 2500 mL |
Numéro UN | UN1156 |
Beilstein | 635749 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Pentanone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: Diethyl ketone