Learn More
3-Pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11428166
3-Pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428166
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Code produit. 11428166
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15297.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-pentanone est principalement utilisée comme solvant dans la peinture et comme précurseur de la vitamine E. Elle est utilisée comme réactif pour synthétiser le 2-cyano-3,3-diéthylacrylate d’éthyle par condensation de Knoevenagel. Elle montre également l’effet anticonvulsant dans plusieurs types de modèles de convulsion chez la souris. Il sert d’intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther et le tétrachlorure de carbone. Légèrement miscible à l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-22-0
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00009320
Clé InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
CID PubChem 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nom IUPAC pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pentanone
Point de fusion -39°C
Densité 0.812
Point d’ébullition 102°C to 103°C
Point d’éclair 7°C (45°F)
Odeur Acetone-like
Indice de réfraction 1.392
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1156
Beilstein 635749
Merck Index 14,3121
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethyl ketone
Nom du produit
3-Pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >