Learn More
3-octanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460043
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3-Octanone was used to study the effect of TiO2 photo catalyst on the rate and the ratio of products generated in photo catalytic oxidation of 3-octanone. It is used as a flavor and fragrance ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3-octanone a été utilisé pour étudier l’effet du catalyseur photo TiO2 sur la vitesse et le rapport des produits générés par l’oxydation photocatalytique du composé 3-octanone. Il est utilisé comme arôme et ingrédient de parfum.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-68-3
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00009515
Clé InChI RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
CID PubChem 246728
ChEBI CHEBI:80946
Nom IUPAC octane-3-one
SMILES CCCCCC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Octanone
Point de fusion -23°C
Point d’ébullition 167°C to 168°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1700021
Merck Index 14,6084
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%