Learn More
alcool 3-nitrobenzyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.09€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS | 619-25-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.137 |
Numéro MDL | MFCD00007273 |
Clé InChI | CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol |
CID PubChem | 69267 |
Nom IUPAC | (3-nitrophényl)méthanol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044445.03 |
1 g |
39.09€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044445.06 |
5 g |
112.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Nitrobenzyl alcohol is the best substrate for cytosolic alcohol dehydrogenase. 3-Nitrobenzyl alcohol was employed as matrix during fast-atom bombardment mass spectrometry. It was used in isolation of palmitylated peptide fragment from bovine rhodopsin and its characterization by mass spectrometry. It has been used as a liquid matrix for fast atom bombardment[1] and matrix-assisted laser desorption ionization. In electrospray ionization 3-NBA is doped into low surface tension spray solvents to increase analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
619-25-0 | |
153.137 | |
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N | |
69267 | |
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO |
C7H7NO3 | |
MFCD00007273 | |
3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol | |
(3-nitrophényl)méthanol |
Spécification
3-Nitrobenzyl alcohol | |
29°C to 33°C | |
1.300 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
1.573 | |
2044769 | |
It is soluble in water. | |
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO | |
153.137 | |
153.14 | |
Solide |
619-25-0 | |
Jaune | |
175°C to 180°C (3 mmHg) | |
C7H7NO3 | |
MFCD00007273 | |
3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol | |
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N | |
(3-nitrophényl)méthanol | |
69267 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 210-588-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DP0657000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 3-Nitrobenzyl alcohol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Nitrobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only