Learn More
Acide 3-morpholinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10446974
Acide 3-morpholinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10446974
5 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 10446974
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC33801DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 215309-00-5
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.229
Numéro MDL MFCD06659078
Clé InChI VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2795549
Nom IUPAC Acide 3-morpholine-4-ylbenzoïque
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Morpholinobenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 3-morpholinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™ >