Learn More
Hydrate de chlorhydrate d’acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 275.74 |
| Pourcentage de pureté | 97% |