Learn More
3-morpholine-4-ylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10173714
5 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 159724-40-0
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD03197165
Clé InChI ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino anilineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 847768
Nom IUPAC 3-morpholine-4-ylaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Morpholin-4-ylaniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-morpholine-4-ylaniline, 97 %, Thermo Scientific™ >