Learn More
Acide 3-(Méthylsulfonylamino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzèneboronique agit comme médiateur de l’alpha-hydroxyalkylation ortho-spécifique des phénols par les aldéhydes. Le produit chimique lui-même peut être utilisé comme modèle dans la réaction de Diels-Alder en formant une liaison avec un hydroxydiène et un diénophile hydroxy.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. À conserver au froid.
L’acide benzèneboronique agit comme médiateur de l’alpha-hydroxyalkylation ortho-spécifique des phénols par les aldéhydes. Le produit chimique lui-même peut être utilisé comme modèle dans la réaction de Diels-Alder en formant une liaison avec un hydroxydiène et un diénophile hydroxy.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. À conserver au froid.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid |
Point de fusion | 90°C to 96°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 215.03 |
Pourcentage de pureté | 97% |