Learn More
(3-Méthylphényl)méthanethiol, 95 %, Thermo Scientific™
26.80€ - 424.00€
Identifiants chimiques
CAS 25697-56-7
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00022075
Clé InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2801207
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanethiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10496482
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00469DA
1 g
26.80€
1g
10531703
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00469EA
10 g
191.00€
10g
10565954
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00469EB
25 g
424.00€
25g
Identifiants chimiques
25697-56-7
138.228
PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
(3-méthylphényl)méthanethiol
C8H10S
MFCD00022075
2801207
CC1=CC(=CC=C1)CS
Spécification
(3-Methylphenyl)methanethiol
95.0
Flacon en verre ambré
CH3C6H4CH2SH
3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
CC1=CC(=CC=C1)CS
138.228
138.23
25697-56-7
95%
C8H10S
MFCD00022075
PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
(3-méthylphényl)méthanethiol
2801207
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement