Learn More
Acide 3-méthylhexanoïque, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 15492172
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 3780-58-3
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Clé InChI NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
CID PubChem 95315
Nom IUPAC Acide 3méthylhexanoïque
SMILES CCCC(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylhexanoic acid
Point d’ébullition 215.0°C to 216.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Acid)
Quantité 5 g
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylhexanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.