Learn More
3-Méthylfurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10643532
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methylfuran
Note relative au nom 98%
CAS 930-27-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 65.0°C to 66.0°C
Point d’éclair −22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H6O
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Numéro MDL MFCD00060134
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.92
Synonyme furan, 3-methyl, 3-methylfurane, 3-methyl furan, 3-methyl-furan, 3-methyl-fura, 3-methylfuran, pubchem19993, 3-methylfuran-methyl-d3, acmc-20an04, 3-methylfuran 1gr
Clé InChI KJRRQXYWFQKJIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=COC=C1
Nom IUPAC 3-méthylfurane
Poids moléculaire (g/mol) 82.1
CID PubChem 13587
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylfuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .