Learn More
Acide 3-Méthylflavone-8-carboxylique, 98+ %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methylflavone-8-carboxylic acid |
Point de fusion | 234°C to 236°C |
Formule moléculaire | C10H10O |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1433509 |
Synonyme | cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone |
Clé InChI | PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2 |
Nom IUPAC | Cyclopropyl(phényl)méthanone |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.19 |