Learn More
3-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051721
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-81-2
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008118
Clé InChI RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
CID PubChem 66015
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9660g/mL
Point d’ébullition 202.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5370
Quantité 1 g
Beilstein 12, 1134
Gravité spécifique 0.966
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.