Learn More
3-méthylanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylanisole est largement utilisé dans la réaction chimique en tant qu’intermédiaire pour obtenir des matériaux cibles tels que des colorants, des produits pharmaceutiques, des parfums, des photo-initiateurs et des produits agrochimiques. Il est également utilisé comme solvant et en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Le 3-méthylanisole est largement utilisé dans la réaction chimique en tant qu’intermédiaire pour obtenir des matériaux cibles tels que des colorants, des produits pharmaceutiques, des parfums, des photo-initiateurs et des produits agrochimiques. Il est également utilisé comme solvant et en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methylanisole |
Densité | 0.969 |
Point d’ébullition | 175°C to 176°C |
Point d’éclair | 54°C (129°F) |
Odeur | Pleasant |
Indice de réfraction | 1.513 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN3271 |
Beilstein | 907023 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol and insoluble in water. |