Learn More
3-méthyl-3-méthoxybutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10083220
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
56539-66-3
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
62118
3-méthoxy-3-méthylbutan-1-ol
CC(C)(CCO)OC
56539-66-3
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
62118
3-méthoxy-3-méthylbutan-1-ol
CC(C)(CCO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-methoxybutanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9260g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O2
Formule linéaire (CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.926
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids moléculaire (g/mol) 118.17
Viscosité 7.35 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol