Learn More
3-méthyl-2-pyrazoline-5-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423963
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-2-pyrazolin-5-one est utilisé dans la préparation du composé spirocyclique [indole-3,4′-pyrano[2,3-c]pyrazole] par réaction avec des isatines et du malonitrile en présence de bromure de sodium comme électrolyte.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-26-9
Formule moléculaire C4H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 98.105
Numéro MDL MFCD00020699
Clé InChI NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-methyl-5-pyrazolone, 3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl, 3-methyl-pyrazolon-5, 2-pyrazolin-5-one, 3-methyl, 3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3-methyl-pyrazolon-5 german
CID PubChem 7920
Nom IUPAC 3-méthyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
SMILES CC1=NNC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
Point de fusion 220°C to 224°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 98.11
Pourcentage de pureté ≥98%