Learn More
3-méthyl-2-cyclohexène-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469050
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-18-6
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD00001581
Clé InChI IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
CID PubChem 14511
Nom IUPAC 3-méthylcyclohex-2en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -21°C
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 199.0°C to 200.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H7(=O)
Indice de réfraction 1.4935 to 1.4955
Quantité 10 g
Beilstein 07, 54
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Product Identifier
  • 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one