Learn More
3-méthyl-2-butanethiol, 95 %, le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™ Code produit.: 11496036
3-méthyl-2-butanethiol, 95 %, le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Code produit. 11496036
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11496036
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22330.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2084-18-6
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.21
Numéro MDL MFCD00039648
Clé InChI BFLXFRNPNMTTAA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methyl-2-butanethiol, 2-butanethiol, 3-methyl, 3-methyl-2-butylthiol, fema no. 3304, 3-methyl-2-butane thiol, acmc-209ff6, 3-methyl-2-butyl mercaptan, ksc202s8n, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide #
CID PubChem 519823
Nom IUPAC 3-méthylbutane-2-thiol
SMILES CC(C)C(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butanethiol
Densité 0.84
Point d’ébullition 100°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Odeur Stench
Notes de pourcentage du dosage Le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butanéthiol
Indice de réfraction 1.444
Quantité 25 g
Numéro UN UN3336
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10158749 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10152197 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotG7509A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-méthyl-2-butanethiol, 95 %, le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™ >