Learn More
3-méthyl-2-butanethiol, 95 %, le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Code produit. 11486036
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11486036
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22330.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2084-18-6
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.21
Numéro MDL MFCD00039648
Clé InChI BFLXFRNPNMTTAA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methyl-2-butanethiol, 2-butanethiol, 3-methyl, 3-methyl-2-butylthiol, fema no. 3304, 3-methyl-2-butane thiol, acmc-209ff6, 3-methyl-2-butyl mercaptan, ksc202s8n, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide #
CID PubChem 519823
Nom IUPAC 3-méthylbutane-2-thiol
SMILES CC(C)C(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butanethiol
Densité 0.84
Point d’ébullition 100°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Odeur Stench
Notes de pourcentage du dosage Le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butanéthiol
Indice de réfraction 1.444
Quantité 5 g
Numéro UN UN3336
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté 95%