Learn More
3-méthyl-1-phényl-2-pyrazolin-5-one 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10183460
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
89-25-8
C10H10N2O
174.2
MFCD00003138
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
4021
CHEBI:31530
5-méthyl-2-phényl-4H-pyrazol-3-one
CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
89-25-8
C10H10N2O
174.2
MFCD00003138
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
4021
CHEBI:31530
5-méthyl-2-phényl-4H-pyrazol-3-one
CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 127.0°C to 131.0°C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 287.0°C (265.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 24, 20
Merck Index 15, 6802
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and benzene,insoluble in ether,soluble in acids
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.