Learn More
3Oxide de méthyl-1-phényl-2-phospholène 1, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide is used as a catalyst for intramolecular aza-wittig cyclization reactions and polymerization reactions. It is a reactant used for the preparation of phospha sugars and their radical bromination derivatives as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Méthyl-1-phényl-2-phospholene1-oxide est utilisé comme catalyseur pour les réactions de cyclisation et de polymérisation intramoléculaires d’aza-Wittig. Il s’agit d’un réactif utilisé pour la préparation des sucres de phospha et de leurs dérivés de bromation radicalaire comme agents anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans les solvants polaires.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 3-Méthyl-1-phényl-2-phospholene1-oxide est utilisé comme catalyseur pour les réactions de cyclisation et de polymérisation intramoléculaires d’aza-Wittig. Il s’agit d’un réactif utilisé pour la préparation des sucres de phospha et de leurs dérivés de bromation radicalaire comme agents anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans les solvants polaires.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide |
Point de fusion | 60°C to 65°C |
Point d’ébullition | 173°C to 174°C (0.7 mmHg) |
Odeur | Unpleasant |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 609223 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in polar solvents. |
Poids de la formule | 192.19 |
Pourcentage de pureté | 94% |