Learn More
3-méthyl-1-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307851
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-35-5
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00002937
Clé InChI IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
CID PubChem 11508
ChEBI CHEBI:87381
Nom IUPAC 3-méthylpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-pentanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8230g/mL
Point d’ébullition 150°C to 154°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.823
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-pentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.