Learn More
3-méthyl-1-butanol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
52.66€ - 171.86€
Identifiants chimiques
CAS | 123-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00002934 |
Clé InChI | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
CID PubChem | 31260 |
ChEBI | CHEBI:15837 |
Nom IUPAC | 3-méthylbutan-1-ol |
SMILES | CC(C)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10517752
|
Thermo Scientific Acros
412735000 |
500 mL | Flacon en verre |
52.66€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10330244
|
Thermo Scientific Acros
412730010 |
1 L | Flacon en verre |
79.19€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10228623
|
Thermo Scientific Acros
412730025 |
2.5 L | Flacon en verre |
171.86€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
123-51-3 | |
88.15 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
31260 | |
3-méthylbutan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CHEBI:15837 | |
CC(C)CCO |
Specifications
3-Methyl-1-butanol | |
123-51-3 | |
0.8000g/mL | |
45°C | |
(CH3)2CHCH2CH2OH | |
MFCD00002934 | |
0.003% max. | |
0.8 | |
Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform | |
CC(C)CCO | |
88.15 | |
CHEBI:15837 | |
88.15 | |
Réactif ACS | |
Liquide |
98.5% | |
-70.0°C | |
130.0°C | |
C5H12O | |
1.4050 to 1.4070 | |
01, 392 | |
15, 5241 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylbutan-1-ol | |
31260 | |
4.3 mPa.s (20°C) | |
≥98.5% | |
0.002 meq/g max |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-633-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EL5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Methyl-1-butanol
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.