Learn More
3-méthyl-1-butanol, 98 %, qualité réactif ; Honeywell™
Code produit. 15677940
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
Point de fusion -117°C
Couleur Incolore
Densité 0.809g/mL at 25°C
Point d’ébullition 131°C to 132°C
Limite d’explosion 1.2 to 9% (100°F)
Point d’éclair 43°C (109.4°F)
Température d’allumage 644°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718835
Densité de vapeur 3 (vs air)
Poids de la formule 88.15g/mol
Tension de vapeur 2mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 0.98