Learn More
3-méthyl-1,2-cyclopentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 734.00€
Identifiants chimiques
CAS 765-70-8
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Numéro MDL MFCD00001417
Clé InChI OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
CID PubChem 61209
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentane-1,2-dione
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10387450
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
176460100
10 g
43.92€
10g
10022270
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
176460500
50 g
172.86€
50g
10720955
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
176462500
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
765-70-8
112.13
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
61209
CC1CCC(=O)C1=O
C6H8O2
MFCD00001417
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
3-méthylcyclopentane-1,2-dione
Spécification
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
98.5
105.0°C to 110.0°C
100g/mL
Authentique
Flacon en verre
MFCD00001417
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
3-méthylcyclopentane-1,2-dione
61209
99%
765-70-8
100.0
Blanc
100°C
98.5% min. (GC)
C6H8O2
07, I, 310
Solubility in water: soluble.
CC1CCC(=O)C1=O
112.13
112.13
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-154-8
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione