Learn More
3-méthyl-1,2-cyclopentanediol, mélange de diastéréomères, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11484397
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27583-37-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00019285
Clé InChI KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
CID PubChem 33945
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentane-1,2-diol
SMILES CC1CCC(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Note relative au nom mixture of diastereomers
Quantité 25 g
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 95%