Learn More
Solution de 3-méthoxypropylamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Code produit. 12912075
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 5332-73-0
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00014831
Clé InChI FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1672
Nom IUPAC 3-méthoxypropan-1-amine
SMILES COCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypropylamine
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 250 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide