Learn More
3-méthoxypropionitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10707592
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-67-8
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.11
Numéro MDL MFCD00001958
Clé InChI OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
CID PubChem 61032
Nom IUPAC 3-méthoxypropanenitrile
SMILES COCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypropionitrile
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -62.9°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9380g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 165.0°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2CN
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4040
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.938
Informations sur la solubilité Solubility in water: 335g/L (20°C)
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide