Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 1GR 3-Methoxycarbonyl-3-sulfolene, 98% 1g
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18353.03
1GR 3-Methoxycarbonyl-3-sulfolene, 98% 1g
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 67488-50-0 Poids : 0.00100kg