Learn More
Acide 3-(méthoxycarbamoyl)benzèneboronique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide phénylboronique a conditionné l’hydroxyalkylation ortho-spécifique de phénols par des aldéhydes. La capacité des acides boroniques à lier de façon réversible les groupes fonctionnels de diols a été utilisée pour la détection fluorescente des saccharides. Il peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
L’acide phénylboronique a conditionné l’hydroxyalkylation ortho-spécifique de phénols par des aldéhydes. La capacité des acides boroniques à lier de façon réversible les groupes fonctionnels de diols a été utilisée pour la détection fluorescente des saccharides. Il peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 194.98 |
Pourcentage de pureté | 97% |