Learn More
3-Methoxyazetidine hydrochloride, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
Description
It is used in the preparation of isoxazole-thiazole derivatives as GABA. It is a receptor inverse agonists for use in the treatment of cognitive disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation des dérivés de l’isoxazole-thiazole sous le nom de GABA. Il s’agit d’un récepteur agoniste inverse utilisé dans le traitement des troubles mentaux.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts et la chaleur.
Il est utilisé dans la préparation des dérivés de l’isoxazole-thiazole sous le nom de GABA. Il s’agit d’un récepteur agoniste inverse utilisé dans le traitement des troubles mentaux.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts et la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxyazetidine hydrochloride |
| Point d’ébullition | 143°C to 149°C |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 123.58 |
| Pourcentage de pureté | 95% |