Learn More
3-(Méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403167
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane (MPS) acts as a functional comonomer, which is used to prepare polystyrene latex having silanol by emulsion polymerization. It is used in the preparation of polymers in association with other monomers like vinyl acetate, acrylic acid and methyl acrylic acid used in coating, adhesive and sealing agents, which provides excellent adhesion and durability. The composite materials made from unsaturated polyester by using MPS improve mechanical property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane (MPS) agit comme un comonomère fonctionnel qui est utilisé pour préparer le latex de polystyrène ayant du silanol par polymérisation en émulsion. Il est utilisé dans la préparation de polymères en association avec d’autres monomères tels que l’acétate de vinyle, l’acide acrylique et l’acide méthylique utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, ce qui offre une excellente adhérence et durabilité. Les matériaux composites fabriqués en polyester non saturé à l’aide de MPS améliorent la propriété mécanique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
sensibles à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2530-85-0
Formule moléculaire C10H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 248.35
Numéro MDL MFCD00008593
Clé InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
CID PubChem 17318
Nom IUPAC 2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl
Specifications
Point d’ébullition 190°C
Nom chimique ou matériau 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Quantité 250 g
Beilstein 1952435
Point d’éclair 92°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
Poids de la formule 248.35
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.431
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.045