Learn More
(3-mercaptopropyl)triéthoxysilane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
82.31€ - 257.28€
Identifiants chimiques
CAS | 14814-09-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H22O3SSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.417 |
Numéro MDL | MFCD00053924 |
Clé InChI | DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy |
CID PubChem | 84658 |
Nom IUPAC | 3-(triéthoxysilyl)-1-propanethiol |
SMILES | CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21191.14 |
25 g |
82.31€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21191.22 |
100 g |
257.28€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can improve the properties of the mineral-filled elastomer, including modulus, tensile and tear strength, heat buildup, abrasion resistance, resilience. It can be used as a pretreatment on minerals or added at the time of compounding. Mineral-reinforced rubbers such as shoe soles, rollers, wheels, white sidewalls, wire and cable insulation are the common case (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, could be used in. It also finds it uses as an intermediate, in polymer and tire manufacture, and as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl peut améliorer les propriétés de l’élastomère rempli de minéraux, notamment en ce qui concerne le module, la résistance à la traction et à la déchirure, l’accumulation de chaleur, la résistance à l’abrasion, la résilience. Il peut être utilisé comme prétraitement sur les minéraux ou ajouté au moment du mélange. Les caoutchoucs à renforcement minéral tels que ceux employés dans les semelles de chaussures, les rouleaux, les roues, les flancs blancs, l’isolation des fils et des câbles constituent des cas courants d’utilisation du (3-mercaptopropyl)triéthoxysilane. Ce produit est également utilisé comme intermédiaire, dans la fabrication de polymères et de pneus, et comme réactif de laboratoire.
Solubilité
S’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
14814-09-6 | |
238.417 | |
DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N | |
84658 | |
CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC |
C9H22O3SSi | |
MFCD00053924 | |
3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy | |
3-(triéthoxysilyl)-1-propanethiol |
Spécification
210°C | |
14814-09-6 | |
(CH3CH2O)3Si(CH2)3SH | |
2039575 | |
3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy | |
DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N | |
3-(triéthoxysilyl)-1-propanethiol | |
84658 | |
94% | |
1.437 | |
0.98 |
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane | |
C9H22O3SSi | |
MFCD00053924 | |
88°C (190°F) | |
Hydrolyzes slowly in water. | |
CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC | |
238.417 | |
238.42 | |
Unpleasant | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 238-883-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ7760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane