Learn More
(3-mercaptopropyl)méthyldiméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
18.40€ - 569.00€
Identifiants chimiques
CAS 31001-77-1
Formule moléculaire C6H16O2SSi
Poids moléculaire (g/mol) 180.337
Numéro MDL MFCD00053923
Clé InChI IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
CID PubChem 2759524
Nom IUPAC 3-[diméthoxy(méthyl)silyl]propane-1-thiol
SMILES CO[Si](C)(CCCS)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11344598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042426.AB
10 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11324598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042426.AD
50 mL
57.50€
50mL
11354598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042426.AK
250 mL
184.00€
250mL
11334598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042426.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane is used as coupling agent to improve the adhesion of sulfur cured elastomers (polysulfide, polyurethane sealants) to inorganic fillers (such as silica, glass, clay, mica), fiberglass and surfaces. It is also used as a pretreatment on minerals or added at the time of compounding and to improve low-rolling resistance in silica-reinforced tire tread compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
31001-77-1
180.337
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
2759524
CO[Si](C)(CCCS)OC
C6H16O2SSi
MFCD00053923
3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
3-[diméthoxy(méthyl)silyl]propane-1-thiol
Spécification
96°C (30mmHg)
31001-77-1
Liquide
HSCH2CH2CH2Si(OCH3)2CH3
93°C (199°F)
Insoluble in water.
CO[Si](C)(CCCS)OC
180.337
180.34
1.45
1.000 g/mL
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
Incolore
C6H16O2SSi
MFCD00053923
3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
3-[diméthoxy(méthyl)silyl]propane-1-thiol
2759524
95%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 250-426-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante