Learn More
Acide 3-isopropoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
32.40€ - 448.00€
Identifiants chimiques
CAS | 216485-86-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.01 |
Numéro MDL | MFCD03701512 |
Clé InChI | UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-isopropoxyphenylboronic acid, 3-isopropoxyphenyl boronic acid, 3-isopropoxybenzeneboronic acid, 3-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, 3-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 3-1-methylethoxy phenylboronic acid, 3-1-methylethyl oxyphenylboronic acid, 3-iso-propoxyphenylboronic acid, acmc-1ckjx, 5-isopropoxyphenylboronic acid |
CID PubChem | 5083932 |
Nom IUPAC | Acide (3-propan-2-yloxyphényl)boronique |
SMILES | CC(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15489747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52981.03 |
1 g |
32.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15499747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52981.06 |
5 g | N/A | ||||||
15409757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52981.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
216485-86-8 | |
180.01 | |
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N | |
5083932 | |
CC(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C9H13BO3 | |
MFCD03701512 | |
3-isopropoxyphenylboronic acid, 3-isopropoxyphenyl boronic acid, 3-isopropoxybenzeneboronic acid, 3-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, 3-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 3-1-methylethoxy phenylboronic acid, 3-1-methylethyl oxyphenylboronic acid, 3-iso-propoxyphenylboronic acid, acmc-1ckjx, 5-isopropoxyphenylboronic acid | |
Acide (3-propan-2-yloxyphényl)boronique |
Spécification
3-Isopropoxybenzeneboronic acid | |
76°C to 81°C | |
MFCD03701512 | |
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-propan-2-yloxyphényl)boronique | |
5083932 | |
97% |
216485-86-8 | |
C9H13BO3 | |
3-isopropoxyphenylboronic acid, 3-isopropoxyphenyl boronic acid, 3-isopropoxybenzeneboronic acid, 3-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, 3-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 3-1-methylethoxy phenylboronic acid, 3-1-methylethyl oxyphenylboronic acid, 3-iso-propoxyphenylboronic acid, acmc-1ckjx, 5-isopropoxyphenylboronic acid | |
CC(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
180.01 | |
180.01 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante