Learn More
(3-isocyanatopropyl)triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10688414
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24801-88-5
Formule moléculaire C10H21NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 247.37
Numéro MDL MFCD00051459
Clé InChI FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
CID PubChem 90613
Nom IUPAC triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 130.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 247.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide