Learn More
3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15477487
3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477487
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 15477487
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H35255.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Principalement utilisé dans la réaction de couplage Suzuki.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
CAS 19363-99-6
Point de fusion 67°C to 69°C
Couleur Marron
Formule moléculaire C7H5IN2
Numéro MDL MFCD20483547
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 3-iodopyrazolo 1,5-a pyridine, 3-iodo-pyrazolo 1,5-a pyridine
Clé InChI PNNARKUCAKULAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=NN2C=C1)I
Nom IUPAC 3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 244.035
CID PubChem 60170807
Poids de la formule 244.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10175517 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH35255.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >