Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-tyrosine, 97 % Code produit.: 10279533
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-tyrosine, 97 %
Code produit. 10279533
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10279533
Marque: Thermo Scientific Chemicals 122440050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-78-0
Formule moléculaire C9H10INO3
Poids moléculaire (g/mol) 307.09
Numéro MDL MFCD00002608
Clé InChI UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonyme 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
CID PubChem 439744
ChEBI CHEBI:27847
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodophényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-L-tyrosine
Point de fusion 196.0°C to 198.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique − 3.18
Merck Index 15, 5090
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 15 parts boiling water
Eau 1% max. (K.F.)
Quantité 5 g
Poids de la formule 307.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3-Iodo-L-tyrosine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-tyrosine, 97 % >