Learn More
3-hydroxyisoquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
69.75€ - 257.28€
Identifiants chimiques
CAS | 7651-81-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.161 |
Numéro MDL | MFCD00075524 |
Clé InChI | GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci |
CID PubChem | 2736554 |
Nom IUPAC | 2H-isoquinoline-3-one |
SMILES | C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308736
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19428.03 |
1 g |
69.75€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318736
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19428.06 |
5 g |
257.28€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7651-81-2 | |
145.161 | |
GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N | |
2736554 | |
C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1 |
C9H7NO | |
MFCD00075524 | |
3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci | |
2H-isoquinoline-3-one |
Spécification
3-Hydroxyisoquinoline | |
∽250°C (decomposition) | |
MFCD00075524 | |
3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci | |
C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1 | |
145.161 | |
145.16 |
7651-81-2 | |
C9H7NO | |
113230 | |
GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N | |
2H-isoquinoline-3-one | |
2736554 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante