Learn More
Alcool 3-hydroxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10091100
Marque: Thermo Scientific Acros 121020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-24-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00004643
Clé InChI OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
CID PubChem 102
ChEBI CHEBI:17069
Nom IUPAC 3-(hydroxyméthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzyl alcohol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 71°C
Couleur Beige à marron ou rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, 896
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.