Learn More
3-hydroxybenzaldéhyde, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
52.50€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-83-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
Numéro MDL | MFCD00003368 |
Clé InChI | IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde |
CID PubChem | 101 |
ChEBI | CHEBI:16207 |
Nom IUPAC | 3-hydroxybenzaldéhyde |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10636502
|
Thermo Scientific Acros
120961000 |
100 g | Flacon en plastique |
52.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10020940
|
Thermo Scientific Acros
120965000 |
500 g | Flacon en plastique |
179.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-83-4 | |
122.12 | |
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N | |
101 | |
3-hydroxybenzaldéhyde |
C7H6O2 | |
MFCD00003368 | |
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde | |
CHEBI:16207 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O |
Spécification
3-Hydroxybenzaldehyde | |
100-83-4 | |
100.0 | |
Marron à jaune | |
Authentique | |
C7H6O2 | |
MFCD00003368 | |
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde | |
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N | |
3-hydroxybenzaldéhyde | |
101 | |
122.12 | |
Poudre cristalline |
98.5% | |
98.0 | |
101°C to 105°C | |
191°C (50.0 mmHg) | |
98% min. (GC) | |
HOC6H4CHO | |
08, 58 | |
Solubility in water: soluble in water | |
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O | |
122.12 | |
CHEBI:16207 | |
98.50% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-892-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CU6450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Hydroxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.