Learn More
3'-hydroxyacétophénone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10526792
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-71-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002298
Clé InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
CID PubChem 8487
Nom IUPAC 1-(3-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Hydroxyacetophenone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94.0°C to 97.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 296.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 08, 86
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline