Learn More
Oxime de 3-Hydroxy-3-méthyl-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11362906
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7431-25-6
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.148
Numéro MDL MFCD00059656
Clé InChI QKLLBCGVADVPKD-XQRVVYSFSA-N
Synonyme 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime, 3e-3-hydroxyimino-2-methylbutan-2-ol, qkllbcgvadvpkd-xqrvvysfsa, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one oxime, 3z-3-hydroxyimino-2-methylbutan-2-ol, 3e-3-hydroxyimino-2-methyl-butan-2-ol, 2z-3-hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime #
CID PubChem 5385758
Nom IUPAC (3Z)-3-hydroxyimino-2-méthylbutan-2-ol
SMILES CC(=NO)C(C)(C)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime
Point de fusion 84°C to 86°C
Quantité 5 g
Beilstein 1747660
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado