Learn More
Acide 3-hydroxy-2-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 92-70-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.182 |
Numéro MDL | MFCD00004103 |
Clé InChI | ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons |
CID PubChem | 7104 |
ChEBI | CHEBI:80383 |
Nom IUPAC | Acide 3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19214.30 |
250 g |
40.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19214.0B |
1000 g |
101.51€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
92-70-6 | |
188.182 | |
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N | |
7104 | |
Acide 3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique |
C11H8O3 | |
MFCD00004103 | |
3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons | |
CHEBI:80383 | |
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O |
Spécification
3-Hydroxy-2-naphthoic acid | |
218°C to 222°C | |
C11H8O3 | |
744100 | |
3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons | |
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O | |
188.182 | |
CHEBI:80383 | |
98% |
92-70-6 | |
220°C (428°F) | |
MFCD00004103 | |
14,4835 | |
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique | |
7104 | |
188.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-180-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QL1755000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.