Learn More
3-Hydroxy-1-méthyl-5,6-indolinedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10784185
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-06-8
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00069732
Clé InChI RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adrenochrome, adraxone, usaf uctl-7, 3-hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 1-adrenochrome, 3-hydroxy-1-methylindoline-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1h-indole-5,6-dione, 5,6-indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl, adrenochrome, l, adrenochrom
CID PubChem 5898
Nom IUPAC 3-hydroxy-1-méthyl-2,3-dihydroindole-5,6-dione
SMILES CN1CC(C2=CC(=O)C(=O)C=C21)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-1-methyl-5, 6-indolinedione
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 161
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.