Learn More
3-hexyn-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
81.30€ - 277.38€
Identifiants chimiques
CAS | 1679-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.129 |
Numéro MDL | MFCD00041627 |
Clé InChI | LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone |
CID PubChem | 137151 |
Nom IUPAC | hex-3-yn-2-one |
SMILES | CCC#CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05315.04 |
2 g |
81.30€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05315.09 |
10 g |
277.38€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1679-36-3 | |
96.129 | |
LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N | |
137151 | |
CCC#CC(=O)C |
C6H8O | |
MFCD00041627 | |
3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone | |
hex-3-yn-2-one |
Spécification
3-Hexyn-2-one | |
0.88 | |
39°C (102°F) | |
1.441 | |
UN1992 | |
3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone | |
CCC#CC(=O)C | |
96.129 | |
96.13 |
1679-36-3 | |
67°C to 68°C (50 mmHg) | |
C6H8O | |
MFCD00041627 | |
1699613 | |
LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N | |
hex-3-yn-2-one | |
137151 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H318-H226-H302-H315-H335
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H300-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante