Learn More
3-heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428816
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant dans les arômes de melon, de noix et de banane. Il est également utilisé comme agent parfumant dans l’industrie cosmétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 4,3 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-35-4
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00009483
Clé InChI NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
CID PubChem 7802
ChEBI CHEBI:50139
Nom IUPAC heptan3- -one
SMILES CCCCC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Heptanone
Point de fusion -37°C
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Pungent
Quantité 50 mL
Numéro UN UN1224
Beilstein 506161
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%