Learn More
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10791101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10791101
Marque: Thermo Scientific Acros 216540050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-83-8
Formule moléculaire C9H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 236.34
Clé InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
CID PubChem 17317
Nom IUPAC Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 5 g
Beilstein 17, V,3, 45
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 236.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.