Learn More
Bromure de 3-fluorophénylmagnésium, solution 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10535534
Bromure de 3-fluorophénylmagnésium, solution 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10535534
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Code produit. 10535534
Marque: Thermo Scientific Acros 427821000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylmagnesium bromide
Couleur Yellow to brown solution
Note relative au nom 1M solution in THF
CAS 17318-03-5, 109-99-9
Point d’ébullition 65.0°C
% min. CAS 19.46, 78.59
% max. CAS 21.41, 80.54
Formule moléculaire C6H4BrFMg
Numéro MDL MFCD00672007
Concentration 1M (Complexometry), exact strength on the certificate of analysis
Densité 1.0240g/mL
Synonyme 3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-fluorophenyl magnesium, 3-flurophenylmagnesiumbromide, 3-fluorophenylmagnesiumbromide, 3-flurophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl-magnesium bromide, vfpdaaqakdgshq-uhfffaoysa-m, 3-fluorophenylmagnesium bromide, 1m in methf, grignard reagent
Clé InChI VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Nom IUPAC Magnésium ; fluorobenzène ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 199.31
CID PubChem 2778196
Poids de la formule 199.3
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.024
Quantité 100 mL
Point d’éclair −21°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bromure de 3-fluorophénylmagnésium, solution 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >