Learn More
Alcool de 3-chlorure de fluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337256
Alcool de 3-chlorure de fluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337256
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11337256
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09152.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-07-5
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.556
Numéro MDL MFCD00000670
Clé InChI SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
CID PubChem 74376
Nom IUPAC 3-chlorure de fluorobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzoyl chloride
Point de fusion -30°C
Densité 1.32
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5285
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636610
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 98%
Nom du produit
Alcool de 3-chlorure de fluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >